Learn More
4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carbothioamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10561893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561893 1 g 1g
10029591 250 mg 250mg
10546435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05766DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 158063-54-8
Formule moléculaire C7H5F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 206.186
Numéro MDL MFCD00205806
Clé InChI HOPAEPDXFOSQMZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777771
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carbothioamide
SMILES C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 95%