Learn More
4-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410028 1 g 1g
11420028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22951.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3796-24-5
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.1
Numéro MDL MFCD00153289
Clé InChI IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
CID PubChem 138055
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Densité 1.27
Point d’ébullition 107°C to 110°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.4147
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1364589
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)pyridine