Learn More
4-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420028 5 g 5g
11410028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22951.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3796-24-5
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.1
Numéro MDL MFCD00153289
Clé InChI IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
CID PubChem 138055
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Densité 1.27
Point d’ébullition 107°C to 110°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.4147
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1364589
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%