Learn More
4-(Trifluorométhyl)styrène, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460418 5 g 5g
15450418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53513.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172.15 g/mol
4-(Trifluoromethyl)styrene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(Trifluorométhyl)styrène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse en chimie organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, la chaleur, le rayonnement ultra-violet et les initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-50-6
Formule moléculaire C9H7F3
Poids moléculaire (g/mol) 172.15
Numéro MDL MFCD00075539
Clé InChI CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
CID PubChem 2782798
Nom IUPAC 1-éthényl-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)styrene
Note relative au nom stabilized
Densité 1.165
Point d’ébullition 65°C to 66°C (40 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.466
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1863548
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.15
Pourcentage de pureté 98%