Learn More
4-(trifluorométhyl)styrène, 98+ %, stabilisé avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091204 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10091204 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398460010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)styrene
Note relative au nom Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 402-50-6
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1650g/mL
Point d’ébullition 65.8°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H7F3
Formule linéaire CH2CHC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00075539
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.165
Synonyme 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
Clé InChI CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-éthényl-4-(trifluorométhyl)benzène
Stabilisateur 0.1% 4-tert.-Butylcatechol
Poids moléculaire (g/mol) 172.15
CID PubChem 2782798
Poids de la formule 172.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)styrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.