Learn More
4-(trifluorométhyl)thiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11492028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492028 25 g 25g
11472028 1 g 1g
11482028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14600.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72505-21-6
Formule moléculaire C8H6F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 205.198
Numéro MDL MFCD00051806
Clé InChI IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
CID PubChem 2734823
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4672885
Poids de la formule 205.2
Pourcentage de pureté 97%