Learn More
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide |
| CAS | 72505-21-6 |
| Formule moléculaire | C8H6F3NS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | M330955 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| SMILES | NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 4-(trifluorométhyl)benzènecarbothioamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.2 |
| Poids de la formule | 205.0173 |