Learn More
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide, TRC
Code produit 30450465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89640510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Formule moléculaire C8H6F3NS
Quantité 10 g
Synonyme M330955
Formule InChI InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMILES NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)benzènecarbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.2
Poids de la formule 205.0173