Learn More
4-Anhydride trifluorométhylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417437 1 g 1g
15427437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34480.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25753-16-6 | C16H8F6O3 | 362.227 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25753-16-6
Formule moléculaire C16H8F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.227
Numéro MDL MFCD00671577
Clé InChI FNAWJOBKLWLHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzoic anhydride, tfba, 4-trifluoromethylbenzoic anhydride, 4-trifluoromethyl benzoyl 4-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid,4-trifluoromethyl-, anhydride with 4-trifluoromethyl benzoic acid, acmc-1cg53, p-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, bis 4-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, anhydride
CID PubChem 2760733
Nom IUPAC [-(Trifluorométhyl)benzoyl]4-(trifluorométhyl)benzoyl] 4-(trifluorométhyl)benzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 362.23
Pourcentage de pureté 97%