Learn More
4-(trifluorométhylsulfonyl)benzonitrile, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439957 1 g 1g
11449957 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22907.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-21-0
Formule moléculaire C8H4F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.18
Numéro MDL MFCD01631631
Clé InChI UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
CID PubChem 2777824
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhylsulfonyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Point de fusion 87°C to 92°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 235.18
Pourcentage de pureté ≥97%