Learn More
Acide 4-(trifluorométhylsulfonyl)phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475007 1 g 1g
15485007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32295.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1099597-82-6 | C9H7F3O4S | 268.206 g/mol
4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid, is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(trifluorométhylsulfonyl)phénylacétique est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1099597-82-6
Formule moléculaire C9H7F3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 268.206
Numéro MDL MFCD04973012
Clé InChI FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid
CID PubChem 40427164
Nom IUPAC Acide 2-[4-(trifluorométhylsulfonyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Poids de la formule 268.21
Pourcentage de pureté 98%