Learn More
4-(Trifluorométhylthio)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372877 25 g -
11352877 1 g 1g
11362877 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16067.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-16-7
Formule moléculaire C7H6F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.19
Numéro MDL MFCD00040926
Clé InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
CID PubChem 123054
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Densité 1.344
Point d’ébullition 103°C (11 mmHg)
Point d’éclair 106°C (222°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.528
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2208859
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhylsulfanyl)aniline
Poids de la formule 193.19
Pourcentage de pureté 98%