Learn More
Acide 4-(trifluorométhylthio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11430621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430621 25 g 25g
11410621 1 g 1g
11420621 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430621 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20104.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330-17-6
Formule moléculaire C8H5F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.181
Numéro MDL MFCD00040906
Clé InChI UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio benzoic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl thio benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl-mercapto-benzoic acid, pubchem13674, acmc-209hxv, 4-trifluoromethylthiobenzoic acid
CID PubChem 2777858
Nom IUPAC Acide 4-(trifluorométhylsulfanyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)SC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Point de fusion 159°C to 162°C
Quantité 25 g
Beilstein 2693449
Poids de la formule 222.18
Pourcentage de pureté 97%