Learn More
4-(Trifluorométhylthio)phénol, 98 %
Code produit 11411587
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411587 1 g 1g
11421587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24996.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-84-7
Formule moléculaire C7H5F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.171
Numéro MDL MFCD00036035
Clé InChI YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl thio phenol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenol, 4-trifluoromethylthio hydroxybenzene, p-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl sulphanyl phenol, phenol, 4-trifluoromethyl thio
CID PubChem 3815158
Nom IUPAC 4-(trifluorométhylsulfanyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)SC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)phenol
Point de fusion 57°C to 60°C
Point d’ébullition 77°C to 78°C (7 mmHg)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 98%