Learn More
4-(Trifluorométhylthio)phénol, TRC
Code produit 30449425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7970101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)phenol
CAS 461-84-7
Formule moléculaire C7H5OF3S
Quantité 1 g
Synonyme 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 4-((trifluorométhyl)thio)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 194.17
Poids de la formule 194