Learn More
4-(acide trifluorométhylthio)phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490119 1 g 1g
15410129 250 mg 250mg
15400129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63432.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 243977-23-3 | C9H7F3O2S | 236.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 243977-23-3
Formule moléculaire C9H7F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.208
Numéro MDL MFCD00236351
Clé InChI BFDKCZMYQOSTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl thio phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-trifluoromethylthio phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl acetic acid, pubchem7296, acmc-1chv0
CID PubChem 2777902
Nom IUPAC 2-[4-(trifluorométhylsulfanyl)phényl]acide acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)SC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide