Learn More
Bromure d'alcool [4-(triméthylammonium)benzyl], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-(Trimethylammonium)benzyl] Alcohol Bromide |
| Formule moléculaire | C10 H16 N O . Br |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16NO.BrH/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10;/h4-7,12H,8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)c1ccc(CO)cc1 |
| Nom IUPAC | [4-(hydroxyméthyl)phényl]-triméthylazanium;bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.144 |
| Poids de la formule | 245.042 |