Learn More
4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498528 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13498528 25 g Flacon en verre 25g
10065463 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13498528 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381320250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2117-12-6
Formule moléculaire C7H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 142.27
Numéro MDL MFCD00190217
Clé InChI VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
CID PubChem 2760827
Nom IUPAC 4-triméthylsilylbut-3-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron noir à gris
Densité 0.8540g/mL
Point d’ébullition 97.0°C to 98.0°C (24.0 mmHg)
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.854
Poids de la formule 142.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.