Learn More
4-Tritylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342356 5 g 5g
11352356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06073.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30€
    58.65€ / 5g
    Économisez 6.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 978-86-9 | C25H20O | 336.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 978-86-9
Formule moléculaire C25H20O
Poids moléculaire (g/mol) 336.43
Numéro MDL MFCD00002364
Clé InChI NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-triphenylmethylphenol, 4-triphenylmethyl phenol, p-tritylphenol, p-triphenylmethylphenol, phenol, 4-triphenylmethyl, p-cresol, .alpha.,.alpha.,.alpha.-triphenyl, 4-tritylphenol, p-triphenylmethyl phenol, 4-tri phenyl methyl phenol, phenol,4-triphenylmethyl
CID PubChem 70422
Nom IUPAC 4-(triphenylmethyl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Tritylphenol
Point de fusion 276°C to 286°C
Quantité 5 g
Beilstein 2290531
Poids de la formule 336.43
Pourcentage de pureté 98%