Learn More
Ester pinacol de lʼacide 4-uréidobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15490326
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15490326 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490326 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53046.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 877134-77-5
Formule moléculaire C13H19BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 262.116
Numéro MDL MFCD06795683
Clé InChI BVWCMMVUJQHJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-ureido phenylboronic acid, pinacol ester, 4-carbamoylamino benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-ureidophenylboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-n-aminocarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 16727440
Nom IUPAC [4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]urée
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 262.12
Pourcentage de pureté 98%