Learn More
Acide 4-vinylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490128 1 g 1g
11400138 5 g -
11410138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23709.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2156-04-9 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
4-Vinylbenzeneboronic acid is widely used in Suzuki reaction. It is also used in the preparation of boronic acid containing polymers, which is used in potential biomedical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-vinylbenzène boronique est largement utilisé dans la réaction de Suzuki. Il est également utilisé dans la préparation de polymères contenant de l’acide boronique peut être utilisée pour des applications biomédicales.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde, le tétrahydrofurane et l’éther diéthylique. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-04-9
Formule moléculaire C8H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.97
Numéro MDL MFCD00239441
Clé InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
CID PubChem 2734393
Nom IUPAC Acide (4-éthénylphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼190°C
Quantité 1 g
Beilstein 2829387
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide,tetrahydrofuran and diethyl ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 147.97
Pourcentage de pureté 97%