Learn More
Acide 4-vinylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10412985 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412985 1 g Flacon en verre 1g
10320194 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10412985 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359810010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2156-04-9 | Molecular Formula: C8H9BO2 | Molecular Weight: 147.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-04-9
Formule moléculaire C8H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.97
Numéro MDL MFCD00239441
Clé InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzeneboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 16, IV, 1676
Synonyme 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
Nom IUPAC Acide (4-éthénylphényl)boronique
CID PubChem 2734393
Poids de la formule 147.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement