Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782695 5 g Flacon en verre 5g
10229653 250 mg Flacon en verre 250mg
10773141 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294910050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-49-6
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00002569
Clé InChI IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
CID PubChem 14098
Nom IUPAC Acide4-éthénylbenzoïque
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzoic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.0°C to 144.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4COOH
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in Methanol) Clear solution
Stabilisateur 0.1% t-butylcatechol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.