Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488983 25 g 25g
11468983 1 g 1g
11478983 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11107.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as a metabolite of 1,4-diethenylbenzene. It is also an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme métabolite de 1,4-diéthylbenzène. Il s’agit également d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-49-6
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00002569
Clé InChI IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
CID PubChem 14098
Nom IUPAC Acide4-éthénylbenzoïque
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzoic acid
Point de fusion ∼142°C
Densité 1.3
Quantité 25 g
Beilstein 2041130
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and methanol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 98%