Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, TRC
Code produit 30454580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454580 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV3710002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Formule moléculaire C9 H8 O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
Nom IUPAC Acide4-éthénylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.0524