Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Vinylbenzoic Acid |
| CAS | 1075-49-6 |
| Formule moléculaire | C9 H8 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C=C)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide4-éthénylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
| Poids de la formule | 148.0524 |