Learn More
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10013443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10013443 500 g Flacon en verre 500g
10403053 25 g Flacon en verre 25g
10770682 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10013443 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    460.65€ / 500g
    Économisez 51.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-20-7
Formule moléculaire C9H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 152.62
Numéro MDL MFCD00051362
Clé InChI ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
CID PubChem 74126
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzyl chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5731 to 1.5751
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.08
Stabilisateur about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Poids de la formule 152.62
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide