Learn More
4-Vinylphénol, 95 %, 10 % de solution dans le propylène glycol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904671 25 mL Flacon en verre 25mL
11914671 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434040250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2628-17-3 | Molecular Formula: C8H8O | Molecular Weight: 120.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2628-17-3 , 57-55-6
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.16
Clé InChI FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
CID PubChem 62453
ChEBI CHEBI:1883
Nom IUPAC 4-éthénylphénol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylphenol
% min. CAS 89.0, 9.0
% max. CAS 91.0, 11.0
Couleur Incolore à orange
Densité 1.0390g/mL
Point d’ébullition 189°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 9 to 15% (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.039
Poids de la formule 120.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol