Learn More
4-vinylphénol, min 10 % de solution dans le propylène glycol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333066
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333066 1 g 1g
11343066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10902.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2628-17-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
4-Vinylphenol acts as a monomer and used in the preparation of poly-4-vinylphenol polymer, which is used in electronics as a dielectric layer in organic transistors in organic thin-film-transistor liquid-crystal displays (TFT LCD). It is a phenolic compound and presents in wine and beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-vinylphénol agit comme un monomère et est utilisé dans la préparation du polymère de poly-4-vinylphénol, qui est utilisé dans l’électronique comme couche diélectrique dans les transistors organiques dans les écrans à cristaux liquides à film mince (LCD TFT) organiques. Il s’agit d’un composé phénolique présent dans le vin et la bière.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2628-17-3
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00017593
Clé InChI FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
CID PubChem 62453
ChEBI CHEBI:1883
Nom IUPAC 4-éthénylphénol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylphenol
Densité 1.04
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 1 g
Beilstein 506844
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 120.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥ 10 % de son. dans le propylène glycol