Learn More
4-Vinylpyridine, 96 %, estab. avec 100 ppm dʼhydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398026 100 mL 100mL
11388026 25 mL 25mL
11308036 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13316.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    42.65€ / 100mL
    Économisez 4.45€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
4-Vinylpyridine acts as a co-monomer in styrene-butadiene polymers to promote adhesion between the rubber compound and supporting fibers (or cords) in tires, belts and hoses. It serves as an intermediate for manufacturing chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used as a reagent for the modification of cysteine. In addition to this, it is used to make poly(4-vinylpyridine) and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-vinylpyridine agit comme un co-monomère dans des polymères styrène-butadiène afin de favoriser l’adhérence entre le composé en caoutchouc et les fibres (ou cordons) de support dans les pneus, courroies et tuyaux. Il sert d’intermédiaire pour la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme réactif pour la modification de la cystéine. En outre, il est utilisé pour fabriquer de la poly(4-vinylpyridine) et des élastomères.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le chloroforme, l’éthanol, les acides dilués, l’alcool, les hydrocarbures, les esters et les cétones.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les rayonnements ultraviolets et les initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-43-6
Formule moléculaire C7H7N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00006447
Clé InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
CID PubChem 7502
Nom IUPAC 4-ethenylpyridine
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylpyridine
Note relative au nom stabilized with 100ppm hydroquinone
Densité 0.984
Point d’ébullition 58°C to 61°C (12 mmHg)
Point d’éclair 51°C (124°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3073
Beilstein 104506
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,ethanol,dilute acids,alcohol,hydrocarbons,esters and ketones.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylpyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Vinylpyridine