Learn More
4-Vinylpyridine, 96 %, polymère faible, stabilisé avec 100 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449085 500 mL 500mL
15429085 25 mL 25mL
15439085 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36621.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-43-6
Formule moléculaire C7H7N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00006447
Clé InChI KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
CID PubChem 7502
Nom IUPAC 4-éthénylpyridine
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylpyridine
Note relative au nom stabilized with 100ppm hydroquinone
Densité 0.984
Point d’ébullition 61°C (12 mmHg)
Point d’éclair 51°C (124°F)
Indice de réfraction 1.5512
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3073
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquid