Learn More
4-Vinylpyridine (stabilisée par l'hydroquinone), TRC
Code produit 30457040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457040 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV4875055ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone)
CAS 100-43-6
Formule moléculaire C7H7N
Quantité 5 mL
Synonyme 4-Ethenylpyridine, 2-(4-Pyridyl)ethylene, NSC 18256, γ-Vinylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccncc1
Nom IUPAC 4-éthénylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Poids de la formule 105.0578