Learn More
4-Vinylsyringol, TRC
Code produit 30240858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240858 500 mg 500mg
30240790 250 mg 250mg
30240554 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240858 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV280000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28343-22-8
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Synonyme 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
Nom IUPAC 4-éthényle-2,6-diméthoxyphénol
SMILES Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Vinylsyringol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Poids de la formule 180.0786