Learn More
Thermo Scientific™ Rack Flipper™ 4 voies, orange fluorescent
GREENER_CHOICE
Code produit 11530125 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Vert fluorescent
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11530125 Rose fluorescent 20 pièces
11520125 Orange fluorescent 20 pièces
10321031 Vert fluorescent 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11530125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00€
    530.00€ / 20 pièces
    Économisez 52.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0.5 ml, trente-deux tubes de 1.5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0,5 ml, trente-deux tubes de 1,5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack Flipper 4 voies
Couleur Rose fluorescent
Capacité 0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml)
Positions 32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau
Forme Rectangle
Nbre par carton 20 racks
Type de produit Rack Flipper 4 voies