Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre à 4 fils pT100 avec sonde fixe
Code produit 10564461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +199,9°C ; 200°C à 350°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
10564461 -30°C à +199,9°C ; 200°C à 350°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564461 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI955502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Convient aux applications telles que les mesures dans l’air, les liquides ou les semi-solides. Le thermomètre à 4 fils pT100 Hanna Instruments™ avec sonde fixe est disposé dans un boîtier compact et ergonomique agrémenté d’une dragonne pour faciliter son transport en laboratoire ou en usine.
Le thermomètre à 4 fils pT100 Hanna avec sonde fixe est un instrument de mesure robuste et très précis agrémenté d’une sonde fixe qui peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Le thermomètre HI955502 ajuste automatiquement la résolution du relevé en fonction de la plage de températures.
  • Plage automatique : règle automatiquement la résolution en fonction de la plage de températures (0,1°C entre -199 et 199°C, 1°C entre -200 et 850°C).
  • Sonde fixe pT100 : conçue pour les mesures à usage général relevées dans les échantillons d’air, de liquides et de semi-solides.
  • Indicateur de batterie faible : un symbole d’avertissement s’affiche lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10.
Spécification
Dimensions (L x l x H) 143 x 80 x 38 mm (5,6 x 3,2 x 1,5 po)
Comprend Sonde de température fixe HI768P, pile 9 V et manuel d’instructions
Matériau Acier inoxydable
Durée de mesure 150 h Autonomie des piles
Type de sonde Sonde de température à usage général / de pénétration en acier inox (fixe) pT100 HI768P avec câble de 1 m
Résolution 0,1°C (entre -199,9°C et +199,9°C) ; 1°C (entre 200°C et +850°C)
Poids (impériale) 11,3 oz.
Poids (métrique) 320 g
Type de produit Thermomètre automatique à 4 fils pT100
Longueur (impériale) 150 h Autonomie des piles
Température max. (métrique) 350°C
Température min. (métrique) - 30°C
Plage de températures (métrique) -30°C à +199,9°C ; 200°C à 350°C
Précision ±0,2°C et ±1 chiffre (-120,0 à 199,9°C) ; ±1°C et ±1 chiffre (-170 à 450°C) ; ±1 % FS et ±1 chiffre (extérieur)