Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out 4 x 180 ml
Code produit 10669572 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
4 x 180 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10669572 4 x 180 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10669572 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003047
Utilisez le rotor à godets oscillants 4 x 180 ml Thermo Scientific™ avec les rotors et les adaptateurs Sorvall™ Stratos™.
Utilisez le rotor à godets oscillants 4 x 180 ml Thermo Scientific™ avec les rotors et les adaptateurs Sorvall™ Stratos™.
  • Capacité : 4 × 180 ml (0.72 L)
  • Pour 120 V : Vitesse maximale / FCR : 4500 tr/min / 3940 x g
  • Pour 208 V : Vitesse maximale / FCR : 5000 tr/min / 4863 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants 4 × 180 ml
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 180 mL
FCR max. 3 940 x g (4 863 x g avec 208 V)
Vitesse max. 4 500 tr/min (5 000 tr/min avec 208 V)
Rayon (métrique) 17,4 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Stratos et Stratos Biofuge