Learn More
Gilac™ Conteneur à ingrédients de 40 L avec couvercle
Description
- Garantit une conservation hygiénique des ingrédients (avec couvercle).
- Facilement accessible.
- Fond parfaitement lisse, sans vis apparentes.
- Angles arrondis et parois parfaitement lisses pour un nettoyage facile.
- Conteneur empilable (avec couvercle en option) et emboîtable.
- Compatible avec les chariots roulants universels GILAC 600 x 400 pour une manutention facile.
- Le conteneur d'ingrédients de 40 L peut être empilé sur un conteneur d'ingrédients de 80 L, sur un conteneur rectangulaire ou sur un conteneur HACCP de 600 x 400.
- Un large choix de couvercles colorés est disponible.
- Une seule gamme de couvercles pour conteneurs d'ingrédients de 40 L et 80 L.
- Contenant conçu en PEHD légèrement transparent, permettant de voir le contenu et le niveau de produit.
Spécification
Spécification
| Type | Tube de stockage |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Concluant |
| Forme | Rectangulaires |