Learn More
Stomacher™ Mélangeur de laboratoire à circulateur 400
Code produit 17764389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
80 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Conditionnement
17764389 80 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17764389 Fournisseur Stomacher™ Code fournisseur 0400/001/EU/W
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un mélangeur de laboratoire pour une préparation d'échantillons simple et efficace, tout en garantissant des résultats fiables et constants.
  • Convient aux échantillons de volume compris entre 80 et 400 mL.
  • Durée de traitement et vitesse des pales programmables pour des résultats constants
  • Facile à utiliser – Installation simple, fonctionnement programmable avec panneau de commande numérique
  • Faciles à nettoyer
  • Durable et fiable, conçu pour une utilisation constante
Spécification
Tension 240 V
Alimentation électrique 330 x 355 x 300 mm
Puissance 140 W
Plage de volume (métrique) 80 à 400 ml
Comprend Câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, sachet de BA6141 Standard et circulateur Stomacher sacs
Modèle Version Windows, 240 V