Learn More
Stomacher™ 400 sacs écologiques
Description
- Sacs 30 % plus petits, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage de plastique
- À utiliser avec Stomacher™ mélangeur de laboratoire EVO uniquement
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Ouvrir |
| À utiliser avec (application) | Méthodes de préparation des échantillons pour les tests de pathogènes de 25 g |
| Dimensions (L x l) | 17,7 x 20 cm |
| Type de produit | Sachet pour mélangeur |
| Épaisseur (métrique) | 65 μm |