Learn More
Stomacher™ 400 sacs écologiques
Code produit 17734409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15,5 x 20 cm
17,7 x 20 cm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17734409 15,5 x 20 cm 500 pièces
17724409 17,7 x 20 cm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17734409 Fournisseur Stomacher™ Code fournisseur BA6341
Expédition estimée: 09-11-2026
Les sacs Eco sont conçus pour offrir la même qualité élevée que nos sacs de mixeur classiques, mais avec une quantité réduite de plastique et de déchets. Ces sacs sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux Stomacher™ EVO sans affecter les protocoles existants.
  • Sacs 30 % plus petits, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage de plastique
  • À utiliser avec Stomacher™ mélangeur de laboratoire EVO uniquement
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Ouvrir
À utiliser avec (application) Méthodes de préparation des échantillons pour les tests TVC de 10 g
Dimensions (L x l) 15,5 x 20 cm
Type de produit Sachet pour mélangeur
Épaisseur (métrique) 65 μm