Learn More
TubeWriter 400 - Impression latérale standard pour tubes cryogéniques de 0,5 à 2 mL et tubes à bouchon à vis
Description
- Support d'impression standard conçu pour le modèle 400
- Impression et étiquetage directs sur le côté des flacons cryogéniques de 0,5 à 2 mL et des tubes à bouchon à vis
- Le support assure un alignement correct et maintient les flacons en toute sécurité.
- Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture fastidieuses
- L'impression peut prendre aussi peu de temps que 50 tubes en 2 à 3 minutes.
- Racks conçus pour un changement rapide entre les types de matériel de laboratoire
- L'impression résiste à un stockage de longue durée à -807 °C et à l'azote liquide.
- L'impression résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
- Peut imprimer des codes-barres 2D ou 3D, des images et 5 lignes de texte
Specifications
Specifications
| Type de produit | Labeling Rack |