Learn More
TubeWriter 400 - Impression latérale standard pour tubes à centrifuger coniques de 50 mL
Code produit 30067440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Labeling Rack
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30067440 Labeling Rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067440 Fournisseur TubeWriter Code fournisseur PS0050CNEL120400
Expédition estimée: 24-12-2026
Support standard pour impression directe sur le côté des tubes à centrifuger coniques de 50 mL
  • Support d'impression standard conçu pour le modèle 400
  • Impression et étiquetage directement sur le côté des tubes à centrifuger coniques de 50 mL
  • Le support assure un alignement correct et maintient les tubes en toute sécurité.
  • Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture manuscrite.
  • L'impression peut prendre aussi peu de temps que 50 tubes en 2 à 3 minutes.
  • Racks conçus pour un changement rapide entre les types de matériel de laboratoire
  • L'impression résiste à un stockage de longue durée à -80 °C et à l'azote liquide.
  • L'impression résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
Spécification
Type de produit Labeling Rack