Learn More
TubeWriter 400 - Encre à séchage UV
Code produit 30067425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Remplacement du rouleau encreur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30067425 Remplacement du rouleau encreur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067425 Fournisseur TubeWriter Code fournisseur TW4001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Encre de remplacement à séchage UV
  • Impression et étiquetage à l'encre directement sur les surfaces courbes en plastique et en verre – tout type de matériel de laboratoire
  • La polymérisation UV garantit que l'impression résiste aux conditions de laboratoire rigoureuses.
  • L'impression résiste à un stockage de longue durée à -80 °C et à l'azote liquide.
  • Résistant aux solvants chimiques
  • Cartouches jetables à faible coût de remplacement
  • Pas besoin d'étiquettes adhésives ni d'écriture manuscrite.
Spécification
Type de produit Remplacement du rouleau encreur