Learn More
Thermo Scientific™ Particules de même taille série 4000
Code produit 11849752 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,0 μm
1,1 μm
1,3 μm
1,6 μm
1,8 μm
2 μm
2,5 μm
3 μm
4 μm
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
12 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
110 μm
140 μm
160 μm
200 μm
240 μm
280 μm
300 μm
400 μm
500 μm
550 μm
650 μm
750 μm
1000 μm
Unit Size:
15mL
1g
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) unitSize
11849752 3 μm 15mL
11583103 1,0 μm 15mL
11593103 1,0 μm 15mL
11889742 1,1 μm 15mL
10564775 1,3 μm 15mL
11809752 1,6 μm 15mL
11819752 1,8 μm 15mL
11829752 2,5 μm 15mL
11839752 2 μm 15mL
11859752 4 μm 15mL
11583113 5 μm 15mL
11879752 6 μm 15mL
11889752 7 μm 15mL
11899752 8 μm 15mL
11809762 9 μm 15mL
11533123 10 μm 15mL
10094637 12 μm 15mL
10550924 15 μm 15mL
11849762 20 μm 15mL
11573123 25 μm 15mL
11879762 30 μm 15mL
11889762 40 μm 15mL
13495718 40 μm 15mL
11503133 50 μm 15mL
11809772 60 μm 15mL
12687626 60 μm 15mL
11523133 70 μm 15mL
11533133 80 μm 15mL
11543133 100 μm 15mL
11849772 110 μm 15mL
11859772 140 μm 15mL
11869772 160 μm 15mL
10793507 200 μm 1g
11889772 240 μm -
15356004 280 μm 1g
10391675 300 μm 1g
10575265 400 μm -
11819782 500 μm 1g
11829782 550 μm 1g
10450185 650 μm 1g
11849782 750 μm 1g
10545074 1000 μm 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11849752 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4203A
Edge
This item is not returnable. View return policy
Minimisez la réponse des systèmes analytiques aux effets de forme avec les particules de taille unique.
Minimisez la réponse des systèmes analytiques aux effets de forme avec les particules de taille unique Thermo Scientific™ série 4000, une excellente solution pour toute application qui nécessite un étalon de taille traçable NIST™ avec un écart-type réduit.
Caractéristiques :
  • Les particules sphériques sont utilisées à la place des particules à forme irrégulière.
  • Les diamètres moyens ont été étalonnés avec les méthodes de microscopie traçable NIST™ de Thermo Fisher Scientific™.
  • La distribution et l’uniformité de la taille sont mesurées par analyse de la résistance électrique ou microscopie optique.
  • Les particules Séries 4000 de 1 à 160 μm sont fabriquées en polystyrène (PS).
  • Les particules Séries 4000 de 200 à 1 000 μm sont fabriquées à partir d’un couplage de polystyrène (PS) avec du divinylbenzène (PS-DVB).
Informations de commande :
Les produits de 1 à 160 μm sont conditionnés sous forme de suspensions aqueuses dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes, à une concentration optimale pour la dispersion, la manipulation et la dilution. Les diamètres de 200 μm et plus sont conditionnés sous forme de sphères sèches. Les lots sont numérotés pour faciliter le service technique et le service après-vente.
Thermo Fisher Scientific™ dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. Outre cette ligne de dimensions standard en polymère, nous proposons également des standards d’étalonnage en silice et en verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
Inclut :
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui comprend une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude ; une table des propriétés physiques et chimiques ; une fiche de données de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Certifications/Conformité Chaque boîte d‘étalons contient un certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui inclut une description de la méthode d‘étalonnage et son incertitude, ainsi qu‘un tableau des propriétés physiques et chimiques.
Concentration 0.5 % de matières solides
Contenu et stockage Stocker dans un récipient bien fermé, entre 4° et 30°C. Conserver le flacon en position verticale et hermétiquement scellé. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Particules en polymère dans de l‘eau
Description Particules traçables NIST pour l‘étalonnage des compteurs de particules laser
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Applications à écart-type étroit
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1.05 g/cm³
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 0.029 µm, 1.1 % CV
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 3 μm