Learn More
KGW Isotherm™ Flacon de transport Dewar de 4000 ml avec jaquette en aluminium
Code produit 10302621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10302621 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10302621 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 10223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    370.47€ / 1 pièces
    Économisez 25.53€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Hauteur (métrique) 375mm
Diamètre (métrique) externe 160mm
Capacité (métrique) 4 l
Diamètre (métrique) interne 138 mm
À utiliser avec (application) Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement
Hauteur (métrique) intérieure 310mm
Matériau Verre borosilicaté