Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
Code produit 12941011 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige, Crème
Gris, Rouge
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Épaisseur (métrique) Conditionnement
12941011 Beige, Crème 3,2 mm 100 pièces
16378387 Gris, Rouge 1,6 mm 500 pièces
16368387 Beige, Crème 3,2 mm 500 pièces
16388387 Gris, Rouge 2,5 mm 500 pièces
11510615 Gris, Rouge 2,5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12941011
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Beige, Crème
Diamètre (métrique) externe 43,2 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 500
Épaisseur (métrique) 3,2 mm