Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante série BBP11 BBP12 R4900
Code produit 12712447 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12712447 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12712447 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804793
En stock
Ce ruban présente une excellente résistance aux bavures à haute température et une résistance supérieure aux solvants.
  • Ce ruban présente une excellente résistance aux bavures à haute température et une résistance supérieure aux solvants.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes BBP11, Imprimante d'étiquettes BBP12
Matériau Polyester
Longueur (impériale) 76.55 yd.
Largeur (impériale) 2,56 in
Longueur (métrique) 70 m
Largeur (métrique) 65 mm
Épaisseur (impériale) 0,00018 in
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Diamètre (métrique) 12,7 mm D.I.
Dimensions (L x l) 70 m x 65 mm
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 4900
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Quantité 1 de chaque