Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé avec manille de 1,5 po, bleus
Code produit 11876043 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11876043 6/boîte 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11876043 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 051344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    123.22€ / 1 pièces
    Économisez 4.78€
    3% de réduction
En stock
Alternative sûre aux verrous métalliques pour les applications de verrouillage
  • Compact et léger
  • Résistance à la température, aux produits chimiques, à la corrosion et aux tentatives d’effraction
  • Non conducteur et antiétincelle
  • Cylindre isolé pour une meilleure protection contre les chocs
  • Conception nervurée pour une manipulation et une préhension faciles
  • Étiquettes de langue : Anglais, français, allemand et espagnol
  • Saisie et création de graphiques personnalisées disponibles
  • Corps du verrou : 2 x 3,8 x 4,4 cm (P x l x H) (0,8 x 1,5 x 1,75 po)
Spécification
Type de produit Différents cadenas de sécurité à clé
Alternate Part Number Cadenas SFTY en acier 38 mm SHA bleu, lot de 6
Couleur Bleu
Matériau Plastique
Description Cadenas de sécurité standard
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 0,63 cm
Dimensions (L x l) 38,50 x 86,50 mm
Hauteur (métrique) 86,50 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38,00 mm
Comprend 3 étiquettes par verrou, 1 étiquette anglaise, 1 étiquette française, 1 étiquette espagnole
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 38,50 mm
Largeur (métrique) de la manille 33,00 mm
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.