Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince, 480/600 V
Code produit 15673507 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
1 PK
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673507 6/boîte 6 pièces
11791346 6/boîte 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15673507 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    91.46€ / 6 pièces
    Économisez 7.54€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Pour une utilisation avec les disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déplacement interne
  • En polypropylène robuste et nylon modifié par impact
  • Convient aux manilles avec un diamètre pouvant atteindre 0,28 po
  • Comprend des cales pour une utilisation avec des disjoncteurs avec un long enclencheur de commutation coulissant
Spécification
Type de produit Moraillon électrique de consignation
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité UL 94 HB
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) de la manille 0,7 cm
Dimensions (P x L x H) 2,175 x 1,588 x 3,253 in
Hauteur (métrique) 40,30 mm
Comprend Découpes
Type de verrouillage À pince
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 40,30 mm