Learn More
Brady™ Rubans pour imprimantes IP à transfert thermique série IP Enabled 4400
Code produit 11593015 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
984 pi x 2,36 po
984 pi x 3,27 po
984 pi x 4,3 po
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11593015 Rouge 984 pi x 2,36 po 1 pièce
11553035 Rouge 984 pi x 4,3 po 1 pièce
11513025 Vert 984 pi x 2,36 po 1 pièce
11573015 Bleu 984 pi x 2,36 po 1 pièce
11503025 Vert 984 pi x 3,27 po 1 pièce
11563035 Bleu 984 pi x 3,27 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11593015 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 066049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    154.32€ / 1 pièces
    Économisez 6.68€
    4% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Rouleau haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, à la chaleur et aux rayures
  • Comprend une tige
  • Compatible avec les imprimantes IP300 et IP600
  • Diamètre intérieur du noyau : 25,40 mm (1 in), côté encre vers l'extérieur
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Imprimante à transfert thermique IP300, Imprimante à transfert thermique IP600
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 984 in
Largeur (impériale) 2,36 in
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 5.99 cm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Dimensions (L x l) 984 pi x 2,36 po
Description Ruban rouge pour imprimante à transfert thermique série 4400 - Brady Imprimante IP activée
Format IP™ Activé
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number IP-R4400-RD